Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs conformes à Allihn
En matériaux de haute qualité.Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05223403
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.44000kg
Description
- Condenseurs Allihn conformes à la norme DIN 12581
- Pour la condensation des vapeurs
- Avec rodage NS et cône NS
- Raccordement d’eau : olives en verre
- En tubulure DURAN™
Spécification
Olives en verre | |
8 | |
400 mm |
NS 24/29 | |
Verre borosilicaté 3.3 |