Learn More
Fisherbrand™ Condenseur haute vitesse
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
60 Hz
À utiliser avec (équipement):
Blue Line 5 / IQ5
Blue Line 6 / IQ6
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le condenseur complet se compose d’eau de recyclage et de chauffage et d’un module haute vitesse
- Un réservoir provenant du module haute vitesse et un second réservoir provenant de l’eau de recyclage et du chauffage du condenseur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Condenseur |
| À utiliser avec (équipement) | Blue Line 5 / IQ5 |
| Fréquence | 60 Hz |