Learn More
Astell Scientific™ Flacon à condensat, AMA 440
Code produit. 15271058
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15271058
Marque: Astell Scientific™ AAN308
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon à condensat, résistant à la chaleur pour autoclave de modèle AMA440 Classic. Le flacon à condensat Astell Scientific™ AMA440 recueille les condensats d’autoclave via un tube en silicone.
  • Le flacon à condensat peut être connecté à n’importe quel autoclave de modèle ‘‘Classic’’ permettant de collecter jusqu’à 4 litres d’eau pendant et après le cycle de stérilisation.
  • Cette option est utile en l’absence d’évacuation facilement accessible, ou comme alternative économique à la version ‘‘Autofill’’.
  • Fond étanche.
  • Poignée en forme de seau pour un transport facile
Spécification
Capacité (métrique) 4 L
Type de produit Flacon à condensat
Caractéristiques Le flacon à condensat peut être connecté à n’importe quelle unité compacte Classic pour collecter jusqu’à 4 litres d’eau durant la phase de vaporisation libre.