Learn More
Eppendorf™ Rotors avec Concentrator Plus
Conçu pour offrir aux clients une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement aux paillasses de laboratoire
Marque:  Eppendorf™ 5490038002
541.08 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.55800kg
Code produit. 10554244
  • 580.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • La technologie de chauffage de pointe confère le meilleur traitement possible à votre échantillon, assurant une concentration sous vide rapide, efficace et délicate d’ADN / ARN, de nucléotides, de protéines et d’autres échantillons liquides ou humides. Notre nouveau couvercle revêtu assure une meilleure résistance chimique aux acides et solvants organiques agressifs (par exemple, TFA, DMSO).
  • Le Concentrator Plus est disponible avec trois configurations pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires des clients :
  • Concentrator de base pour la connexion à une pompe à vide existante
  • Système complet avec pompe PTFE sans huile, résistante aux solvants et sans entretien intégrée et un piège à condensation
  • Le système complet avec port de vide ajoute une capacité supplémentaire. Il permet d’utiliser la pompe à vide intégrée séparément sans avoir à la débrancher du système
  • Choix de 3 modes de fonctionnement (vacufuge, centrifugeuse et dessicateur) pour répondre aux besoins des différentes applications
  • Choix de trois modes d’application (aqueux, alcoolisé ou à pression de vapeur élevée) pour s’adapter à l’échantillon de solvant avec une réduction de la durée de traitement jusqu’à 20 %
  • Choix de 4 niveaux de chauffage (température ambiante, 30C, 45°C, 60°C) pour une concentration sûre et efficace de divers échantillons
  • La fonction de freinage peut être désactivée si vous utilisez des échantillons délicats
Spécification
Spécification
Rotor F-45-8-17
8 x 15 mL
17 mm
Rotors avec Concentrator Plus
123 mm
Centrifugeuse Concentrator Plus