Learn More
Eppendorf™ Rotors avec Concentrator Plus
Conçu pour offrir aux clients une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement aux paillasses de laboratoire
Marque: Eppendorf™ 5490042000
561.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La technologie de chauffage de pointe confère le meilleur traitement possible à votre échantillon, assurant une concentration sous vide rapide, efficace et délicate d’ADN / ARN, de nucléotides, de protéines et d’autres échantillons liquides ou humides. Notre nouveau couvercle revêtu assure une meilleure résistance chimique aux acides et solvants organiques agressifs (par exemple, TFA, DMSO).
- Le Concentrator Plus est disponible avec trois configurations pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires des clients :
- Concentrator de base pour la connexion à une pompe à vide existante
- Système complet avec pompe PTFE sans huile, résistante aux solvants et sans entretien intégrée et un piège à condensation
- Le système complet avec port de vide ajoute une capacité supplémentaire. Il permet d’utiliser la pompe à vide intégrée séparément sans avoir à la débrancher du système
- Choix de 3 modes de fonctionnement (vacufuge, centrifugeuse et dessicateur) pour répondre aux besoins des différentes applications
- Choix de trois modes d’application (aqueux, alcoolisé ou à pression de vapeur élevée) pour s’adapter à l’échantillon de solvant avec une réduction de la durée de traitement jusqu’à 20 %
- Choix de 4 niveaux de chauffage (température ambiante, 30C, 45°C, 60°C) pour une concentration sûre et efficace de divers échantillons
- La fonction de freinage peut être désactivée si vous utilisez des échantillons délicats
Spécification
Rotor F-50-8-18 | |
8 x 16 mL | |
31 mm |
Rotor Vertrieb | |
128 mm | |
Centrifugeuse Concentrator Plus |