Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
BIOPHARMA
Code produit. p-7241014 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Description:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus avec pompe à vide à membrane
Concentrator Plus complet
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor F-45-48-11
Sans rotor
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11692929
Marque: Eppendorf™ 5305000703
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eppendorf Concentrator plus a été conçue pour offrir une solution ergonomique, intuitive et durable qui s’adapte parfaitement à votre paillasse de laboratoire.
  • Livré en 3 configurations système
  • Fonctionnement extrêmement silencieux < 50 dB(A)
  • La pompe à membrane en PTFE résiste aux produits chimiques et ne nécessite pas d’entretien. Vous n’avez plus besoin de changer son huile
  • Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Large gamme de 15 options de rotor pour accueillir des tubes de 0,2 à 50 ml, des microplaques et des plaques PCR
  • Système d’entraînement à induction sans moteur résistant aux produits chimiques, chambre en acier inox pour un fonctionnement sans problème
  • Peut être raccordé à la plupart des pièges à froid disponibles sur le marché pour une utilisation avec des vapeurs
  • Couvercle revêtu pour une résistance chimique accrue
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Comprend Sans rotor
    Type de pompe Pompe à vide à membrane intégrée
    Type Concentrateurs
    Tension 230 V
    Description Concentrator Plus
    Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Puissance 350 W
    Dimensions (L x l x H) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 in)