Learn More
Heidolph Instruments Adaptateur de bloc concave
À utiliser avec les agitateurs chauffants
Marque: Heidolph Instruments 504-94000-00
160.40 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 1.14000kg
Description
- Pour flacons à fond rond de 1 L
- Une plaque d’adaptation est disponible pour les agitateurs magnétiques avec une plaque de diamètre extérieur de 145 mm, pour les modèles avec un diamètre extérieur de 135 mm
Spécification
Ventilé | |
Rond | |
Adaptateur de bloc | |
Aluminium |
Flacons ronds de 1 L | |
Étroit | |
115/230 V |