missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Concanavaline A, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Description
La lectine est utilisée dans une grande variété d’applications. Le Con A n’est pas une glycoprotéine et ne contient pas de résidus de cystéine. Contrairement à la plupart des autres lectines, la Con A est une métalloprotéine et nécessite un ion métallique de transition, comme le manganèse, plus des ions calcium pour la liaison.
- La Con A n’est pas spécifique au groupe sanguin mais présente une affinité pour les résidus α-D-mannosyles et α-D-glucosyles terminaux. La Con A se lie spécifiquement aux résidus mannosyles et glucosyles des polysaccharides et des glycoprotéines.
- Les groupes hydroxyles non modifiés aux positions C3 , C4 et C6 des anneaux D-glucopyranosyles ou D-mannopyranosyles peuvent être essentiels pour la liaison.
- Chaque sous-unité de Con A contient un ion calcium et un ion manganèse. L’élimination de ces cations par dialyse dans des conditions acides élimine l’activité de liaison aux glucides.
- La Con A se dissocie en dimères à un pH de 5,6 ou inférieur. Entre un pH 5,8 et un pH 7,0, la Con A existe sous forme de tétramère. Pour un pH supérieur à 7,0 des agrégats supérieurs se forment.
- La Con A présente une activité mitogène qui dépend de son degré d’agrégation. La succinylation se traduit par une forme dimère active qui reste un dimère au-dessus d’un pH de 5,6.
Spécification
Spécification
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (10mg/mL, slightly hazy, colorless solution). |
Poids de la formule | Monomeric molecular weight of Con-A is 25,500(Lit.) |
Forme physique | Poudre brillante blanche |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'