Learn More
Contec™ CONSTIX™ Surface Validation Swabs
CONSTIX™ Surface Validation Swabs designed for the evaluation of surface cleaning protocols in biopharmaceutical industries.
Marque: Contec™ SV-3
10.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque sachet contient cinq écouvillons en polyester spécialement traités pour minimiser la contribution au COT de référence de l’écouvillon
- Faible teneur en COT de référence pour une interférence minimale avec les résultats des tests
- La grande surface de la tête de l’écouvillon et la longue tige souple offrent une couverture de surface exceptionnelle à l’écouvillonnage
- Écouvillons en polyester robustes et durables pour un prélèvement optimal
- Stérilisables par la plupart des méthodes courantes
- Autoclavables
- Écouvillons scellés dans un sachet en nylon
Spécification
4,9 po | |
Écouvillon | |
PP | |
1,22 cm | |
2,31 cm | |
Non stérile | |
Polypropylène | |
Maille polyester |
Évaluation des protocoles de nettoyage de surface de l’industrie biopharmaceutique | |
12,4 cm | |
0,48 po | |
91 po | |
Not Autoclavable | |
Scellé par ultrasons | |
Paddle |