missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Logiciel Comsoft CFR 21 partie 11
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Applications pharmaceutiques
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Logiciel validable
- Satisfait à toutes les exigences de la FDA (Food and Drug Administration) dans un système fermé
- La conformité aux directives CFR est confirmée par un institut indépendant
- Prend en charge les enregistreurs de données Testo de la série d’instruments testo 174, testo 175, testo 176 et testo 184
- S’exécute sur tous les systèmes d’exploitation 32 et 64-bits Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 (à l’exception de l’édition HOME respective). Autres systèmes d’exploitation disponibles sur demande
- Administration des groupes d’utilisateurs par administrateur
- Stockage de données brutes au format inviolable
- Reconnaissance des erreurs de report grâce aux sommes de test
- Verrouillage d’inactivité pour empêcher tout accès non autorisé
- Surveillance de l’activité de connexion / déconnexion, utilisation réussie / non réussie des signatures numériques et modification des données brutes à l’aide d’un journal d’audit
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel, ComSoft CFR 21 partie 11 |
| À utiliser avec (application) | Applications pharmaceutiques |
| À utiliser avec (équipement) | Enregistreur de données séries testo 174, testo 175, testo 176 et testo 184 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu