Learn More
Memmert™ Déshumidification à air comprimé pour Ich260
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambre climatique constante
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Certificat d’étalonnage de travaux standard
- Déshumidification à air comprimé (déshumidification efficace de l’intérieur à l’aide d’air comprimé)
- Certificat d’étalonnage de travaux standard (centre de la chambre du point de mesure) à +10°C avec 10 % de rh
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambre climatique constante |
| Type | Déshumidification à air comprimé |