Learn More
3M™ Indicateur chimique de stérilisation vapeur Comply™ SteriGage™
Offre un moyen instantané, précis et facile à lire de vérifier les conditions de stérilisation à l’intérieur de chaque emballage et peut être utilisé dans tous les stérilisateurs à vapeur. L’indicateur chimique de stérilisation vapeur 3M™ Comply™ SteriGage™ à migration de cire permet une lecture facile qui se révèle plus précise que celle des indicateurs à interprétation de couleurs.
Marque: 3M™ 7000002707
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Description
Offre un moyen instantané, précis et facile à lire de vérifier les conditions de stérilisation à l’intérieur de chaque emballage et peut être utilisé dans tous les stérilisateurs à vapeur. La migration de cire permet une lecture facile qui se révèle plus précise que celle des indicateurs à interprétation de couleurs.- La technologie de migration de cire donne un résultat “Accept” ou “Reject” parfaitement lisible
- Utilisable dans les cycles de stérilisation à la vapeur de 121 °C à 135 °C.
- La réponse obtenue est en corrélation avec celle d’un indicateur biologique au niveau de 3 rapports temps / température dans des conditions idéales de stérilisation à la vapeur.
- Certifié par BSI, groupe indépendant de test de produits et leader au niveau mondial, comme répondant aux exigences de performance de la norme ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 Classe 5
Spécification
ISO11140 | |
Stérilisateur | |
121°C | |
Oui |
Pendant le cycle de stérilisation, placement d’un indicateur 3M Comply Sterigage à proximité de chaque élément à inspecter | |
Indicateur SteriGage™ | |
Boîte de 500 | |
Produit chimique |