Learn More
Fisherbrand™ Kits de purification de l’eau complets
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
À utiliser avec (application):
préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique
Unit Size:
1 pièce
Description
Une solution simple et pratique pour les applications de purification de l’eau au quotidien.
- Comprend tous les accessoires de connexion : dispositif de montage mural, tubulure et raccord rapide pour robinet 15/21 (1/2 po) ou 20/27 (3/4 po)
- Les cartouches au charbon actif ORC éliminent le chlore, éliminent les goûts / odeurs désagréables et prolongent la durée de vie des cartouches de recherche
- Les cartouches de recherche R3 sont de la résine de gel avec un lit de mélange pour la déionisation anionique et cationique ; capte tout le CO2
- Les cartouches COT (modèle ZM83014 uniquement) sont un lit en résine mixte pour éliminer les traces organiques et les particules très fines pour une COT finale de < 100 ppb
- Le filtre final est un filtre stérilisant autoclavable avec un pore de 0,8-0,2 μm pour éliminer toutes les bactéries > 0,22 μm et 98 % des bactéries > 0,12 μm
Options :
- Kit de recherche (MPN ZM83011) :
- Pour : préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique
- Inclut : Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + filtre final
- Purification organique élevée (MPN ZM83014) :
- Pour : identique à ci-dessus, mais pour l’analyse nécessitant une COT résiduelle très faible
- Inclut : Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + cartouche COT + filtre final
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable (filtre final) |
| Débit | ORC, filtre : 60 L/h R3, COT : 20 L/h |
| Porosité | 0,8 à 0,2 μm |
| Type de résine | ORC : Charbon actif, R3 : Gel, COT : Mixte |
| À utiliser avec (application) | préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique |
| Comprend | Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + cartouche COT + filtre final |
| Pression d’arrivée | ORC : 2,5 bars, R3/COT : 3 bars ; Filtre : 3,5 bars |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 10°C à 35°C |
| Type | Purification / déminéralisation de l’eau |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction