Learn More
Fisherbrand™ Kits de purification de l’eau complets
Code produit. 11729149 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11729149
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kits de déminéralisation de l’eau livrés avec tous les accessoires de connexion. Les kits de purification de l’eau complets Fisherbrand™ comprennent des montages muraux, des kits de couplage, des cartouches ORC et R3, une Cartouche de filtration et une cartouche COT en option.
Une solution simple et pratique pour les applications de purification de l’eau au quotidien.
  • Comprend tous les accessoires de connexion : dispositif de montage mural, tubulure et raccord rapide pour robinet 15/21 (1/2 po) ou 20/27 (3/4 po)
  • Les cartouches au charbon actif ORC éliminent le chlore, éliminent les goûts / odeurs désagréables et prolongent la durée de vie des cartouches de recherche
  • Les cartouches de recherche R3 sont de la résine de gel avec un lit de mélange pour la déionisation anionique et cationique ; capte tout le CO2
  • Les cartouches COT (modèle ZM83014 uniquement) sont un lit en résine mixte pour éliminer les traces organiques et les particules très fines pour une COT finale de < 100 ppb
  • Le filtre final est un filtre stérilisant autoclavable avec un pore de 0,8-0,2 μm pour éliminer toutes les bactéries > 0,22 μm et 98 % des bactéries > 0,12 μm
Options :
  • Kit de recherche (MPN ZM83011) :
    • Pour : préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique
    • Inclut : Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + filtre final
  • Purification organique élevée (MPN ZM83014) :
    • Pour : identique à ci-dessus, mais pour l’analyse nécessitant une COT résiduelle très faible
    • Inclut : Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + cartouche COT + filtre final
Spécification
Autoclavable Autoclavable (filtre final)
Débit ORC, filtre : 60 L/h R3, COT : 20 L/h
Porosité 0,8 à 0,2 μm
Type de résine ORC : Charbon actif, R3 : Gel, COT : Mixte
À utiliser avec (application) préparation des milieux, enzymologie, microbiologie, spectroscopie d’absorption atomique, chromatographie d’échange d’ions, microscopie électronique
Comprend Cartouche ORC + 2 cartouches R3 + filtre final
Pression d’arrivée ORC : 2,5 bars, R3/COT : 3 bars ; Filtre : 3,5 bars
Température (métrique) de fonctionnement max. 10°C à 35°C
Type Purification / déminéralisation de l’eau