Learn More
Heidolph™ Emballage agitateur Unimax
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
0 à 500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’ensemble comprend :
- (1) agitateur orbital à plateforme Unimax 1010
- (1) module de chauffage
- (1) capot d’incubation haut
Spécification
Spécification
| Orbite | 10 mm (0,4 in) |
| Capacité de charge (métrique) | 5 kg |
| Vitesse de rotation | 0 à 500 tr/min |
| Tension | 115/230 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction