Learn More
Cytiva Pièce de fond complète
Marque:  Cytiva 28-9898-88
Code produit. 11370352
  • 185.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Colonne basse pression XK
• Adaptateur quicklock facilitant les manipulations
• Jaquette d'eau pour purifications sensibles
• Les colonnes vides XK sont destinées aux applications de chromatographie liquide basse et moyenne pression
• Design éprouvé assurant reproductibilité et résultats précis
• Différentes tailles pour tous types de purification
• Tube en verre borosilicate compatible avec les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
• Bouchon du bas pour XK
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour la colonne XK 50
Plastique acétal, caoutchouc fluoro-carboné, polypropylène, alliage d’élastomère-acétal, fluoréthylène éthylène-tétra