Description
Colonne basse pression XK• Adaptateur quicklock facilitant les manipulations
• Jaquette d'eau pour purifications sensibles
• Les colonnes vides XK sont destinées aux applications de chromatographie liquide basse et moyenne pression
• Design éprouvé assurant reproductibilité et résultats précis
• Différentes tailles pour tous types de purification
• Tube en verre borosilicate compatible avec les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
• Bouchon du bas pour XK
Spécification
Pour la colonne XK 26 | |
Plastique acétal, caoutchouc fluoro-carboné, polypropylène, alliage d’élastomère-acétal, fluoréthylène éthylène-tétra |