missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Factor H Antibody (OTI5H5), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-70883F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Complement Factor H Monoclonal antibody specifically detects Complement Factor H in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Complement Factor H | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 3075 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI5H5 | |
| Western Blot | |
| adrenomedullin binding protein, age-related maculopathy susceptibility 1, AHUS1, AMBP1, ARMD4, beta-1H, beta-1-H-globulin, CFHL3, complement factor H, factor H, factor H-like 1, FH, FHL1, H factor 1, H factor 1 (complement), H factor 2 (complement), HF, HF1ARMS1, HF2, HUSMGC88246 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 125-346 of human CFH (NP_001014975) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu