Learn More
Nabertherm Four tubulaire compact série RT
Code produit. 15501122 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
max. (métrique):
1100°C
1300°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15501122
Marque: Nabertherm RT521BAN
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisé lorsque des expériences en laboratoire doivent être effectuées horizontalement, verticalement ou à des angles spécifiques.La possibilité de configurer l’angle d’inclinaison et de hauteur de travail rend ces fours à tubes faciles à intégrer dans les systèmes de procédés existants.
  • Température maximale : 1100 °C ou 1300 °C
  • Conception compacte
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Fonctionnement vertical ou horizontal
  • Hauteur de travail réglable
  • Tube de travail en céramique C 530
  • Thermocouple de type S
  • Peut également être utilisé séparé du support en respectant les consignes de sécurité
  • Système de commande intégré à la base du four
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
max. (métrique) 1300°C
Régulation de la température B410
Longueur (métrique) 250 mm
Diamètre (métrique) intérieur 50 mm
Poids (métrique) 25 kg