Learn More
Hanna Instruments™ Thermo-hygromètre compact
Code produit. 11647060
Click to view available options
Comprend:
avec capteur d’humidité relative intégré et bouchon de protection fritté
avec sonde d’enregistrement des données de calibrage
avec sonde d’enregistrement des données de point de rosée et de calibrage
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11647060
Marque: Hanna Instruments™ HI9565
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thermohygromètre éco
• Calcul du point de rosée
• Affichage numérique LCD de la température ou de l'humidité relative
• Calcul du point de rosée
• Lecture °C ou °K
• Auto-extinction après 20 min
• Coque anti-choc en option pour utilisation sur le terrain
• Thermohygromètre éco
• + point de rosée
• Inclus avec 1 sonde humidité/température et cable 1 m
Specifications
Type Thermo-hygromètre compact
Résolution 0,1deg;C
Plage de températures (métrique) 0°C à 60°C
Précision de la température plusmn; 3deg;C
Résolution de la température 0,1°C
Poids (métrique) 340 g
Alimentation électrique 9V
Tension 9 V
Comprend avec sonde d’enregistrement des données de point de rosée et de calibrage