Learn More
Digi-Sense Compact PFA-Coated Thermocouple Probe, Grounded d
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
max. (métrique):
-200°C à +232°C
–200deg;C à +204deg;C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermocouple KT pour usage général
• Sonde avec poignée, prise miniature color-codée, câble souple ou torsadé
• Thermocouple miniature, câble torsadé PVC 1,5 m
• Sonde inox 304 pour liquides, gaz, produits semi-solides
• Thermocouple KT usage général
• Sonde avec poignée, prise miniature color-codée, câble souple ou torsadé
• Thermocouple miniature, câble torsadé PVC 1,5 m
• Sonde inox 304 pour liquides, gaz, produits semi-solides
• Thermocouple KT usage général
Spécification
Spécification
| Précision | ±3.6°F (±2.0°C), or ±0.4% of reading above 32°F (0°C); ±0.8% of reading below 32°F (0°C) |
| Durée d’analyse | ≥2 sec. |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | -200°C à +232°C |
| Type | Thermo-sonde |
| Modèle | Type T |
| Température (impériale) | -328°F to +449.6°F |
| Longueur (impériale) | 4.5 in. |
| Longueur (métrique) | 11,43 cm |