Learn More
Nabertherm™ Four compact à moufle, série LE
Grâce à leur rapport prix/performance convaincant et à la rapidité de la mise en température, ces fours à moufle compacts sont parfaits pour de nombreuses applications en laboratoire.
Marque: Nabertherm™ LE142K17N1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisez uniquement des matériaux en fibre non classés comme cancérogènes selon les normes TRGS 905, classe 1 ou 2
- Chauffage bilatérale à partir d’éléments chauffants protégés dans des tubes de verre en quartz
- Éléments chauffants et isolation faciles à entretenir et à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Dimensions compactes et poids léger
- Délais de livraison courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire :
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
Spécification
14 L | |
Four | |
R7 | |
535 x 440 x 540 mm |
1100°C | |
Porte battante | |
300 x 220 x 220 mm | |
monophase |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Four compact à moufle, série LE > Taille : 14 L ; Tmax : 1 100°C ; Type de porte : porte battante
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu