Learn More
Nabertherm™ Four compact à moufle, série LE
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
2 L
6 l
14 L
24 L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
100 x 180 x 110 mm
115 x 690 x 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures:
280 x 290 x 430 mm
385 x 330 x 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisez uniquement des matériaux en fibre non classés comme cancérogènes selon les normes TRGS 905, classe 1 ou 2
- Chauffage bilatérale à partir d’éléments chauffants protégés dans des tubes de verre en quartz
- Éléments chauffants et isolation faciles à entretenir et à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Dimensions compactes et poids léger
- Délais de livraison courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire :
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 l |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Type | Furnace |
| Modèle | Flap door |
| Régulation de la température | R7 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 200 x 170 x 170 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 435 x 390 x 490 mm |
| Poids (métrique) | 18 kg |
| Alimentation électrique | 1-phase |