Learn More
Buerkle™ Ensemble de jerrican compact et robinet d’arrêt
Code produit. 10058241 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Dimensions (L x l x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10058241
Marque: Buerkle™ 04350001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet ensemble de jerrican et robinet d’arrêt compacts se compose du jerrican compact avec presse-étoupes de 5 L ou 10 L et du robinet d’arrêt.
Ensemble avec jerrican et robinet d’arrêt compacts
  • PP, transparent
  • Bouchon inviolable
  • Boîte autoclavable (sans vanne)
  • Graduations en litres moulées
  • Accessoire de support de la boîte en aluminium
Jerrican doté d’un robinet, compact, gains d’espace, PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Type de bouchon Inviolable
Couleur Transparent
Description Jerrican compact avec robinet
Dimensions (L x l x H) 335 x 65 x 335 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 335 mm
Comprend Presse-étoupes, robinet d’arrêt
Longueur (métrique) 335 mm
Matériau PP
Mouth Style S50 Thread
Type de produit Ensemble de jerrican compact et robinet d’arrêt
Stérilité Non-sterile
Largeur (métrique) 65 mm