Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain sec compact Code produit.: 15312235
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain sec compact
Code produit. 15312235 Tous les produits Thermo Scientific Produits
96 puits / bloc plat
Click to view available options
Description:
96 puits / bloc plat
Code produit. 15312235
Marque: Thermo Scientific™ 88871107
En stock
Diversifiez vos applications grâce aux différents accessoires pour bains sec / blocs chauffants compacts.
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 96 puits / bloc plat
Capacité (métrique) 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™
Éclairage DEL
No. of Places 96
Type Bloc
Dimensions (L x l x H) 72 × 108 × 18 mm (2.8 × 4.3 × 0.7 in)
Profondeur (métrique) 13 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Accessoires pour bain sec compact >