Learn More
Palintest™ Chloromètre compact
Marque: Palintest™ PTH045D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Photomètre compact• Solide, étanche
• Facilité d'utilisation
• Étanchéité IP67 pour des mesures en toute sécurité
• Grand écran avec pictogrammes pour une prise en main immédiate
• Filtres avec longuer d'onde étroite pour des mesures plus précises
• Mesure en tube 25mm
• Livré en mallette rigide avec 4 agitateurs, brosse de nettoyage, 4 flacons
• Photomètre chlore
• Inclus 100 réactifs DPD1 100 réactifs DPD3 100 réactifs DPD glycine 100 réactifs chlore DPD3