Learn More
BRAND™ Compact Burette, BLAUBRAND™, Class AS, DE-M, with Stopcock
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. To DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
103.00€
Spécification
Couleur | Amber |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
Comprend | Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Compact Buret |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16455979
|
BRAND™
13963 |
10 mL |
103.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16465979
|
BRAND™
13966 |
25 mL |
103.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16475979
|
BRAND™
13968 |
50 mL |
103.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With removable PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean
- Simple repair - all individual components replaceable
- To DIN EN ISO 385
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Spécification
Amber | |
Burette tube, stopcock with precision tip, one batch certificate | |
Compact Buret |
Borosilicate Glass (3.3) | |
PTFE | |
Class AS |