Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple à angle de 90 Comp
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Durée d’analyse:
≥1,25 s
Description
Thermocouple KT de surface coudé ultra-rapide
• Pour mesures de surfaces, difficilement accessibles et de toutes dimensions
• Sonde avec poignée
• Prise miniature color-codée
• Câble PTFE souple supportant 200°C ou câble PVC torsadé supportant 80°C
• Thermocouple coudé à 90°, câble PVC torsadé 1,5 m
• Sonde aluminium, contact céramique pour surface difficilement accessible
• Pour mesures de surfaces, difficilement accessibles et de toutes dimensions
• Sonde avec poignée
• Prise miniature color-codée
• Câble PTFE souple supportant 200°C ou câble PVC torsadé supportant 80°C
• Thermocouple coudé à 90°, câble PVC torsadé 1,5 m
• Sonde aluminium, contact céramique pour surface difficilement accessible
Spécification
Spécification
| Durée d’analyse | ≥1,25 s |
| Certifications/Conformité | ANSI |
| max. (métrique) | -200°C à +260°C |
| Type | Thermo-sonde |
| À utiliser avec (application) | Destiné à la surveillance de surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moules |
| Température (impériale) | -328°F to +500°F |
| Longueur (impériale) | 8.5 in. |
| Longueur (métrique) | 33,65 cm |