Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs en T cannelés
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs en T cannelés de qualité commerciale Ark Plas Products™ sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
Marque:  Ark Plas Products™ CEA66-PR0
Code produit. 11841130
  • 102.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Économique et fiable
  • Jusqu’à 125 psi sans pince
  • Contient des matériaux de coulisse recyclés
  • Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Spécification
Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA
Autoclavable
Polypropylène
-20°C
Raccord 3 x 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 x 3/32 po)
Naturel
135°C
Connecteur en T cannelé
2,3 mm
Pour tubes en polypropylène ondulé
25/boîte
En T
Jusqu’à 125 psi