Learn More
Ark-Plas Products™ Connecteurs droits cannelés de qualité commerciale
Code produit. 11821070
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
Longueur totale (métrique):
17,52 mm
19,55 mm
20 mm
29,84 mm
30,22 mm
49,27 mm
À utiliser avec:
Pour tube Masterflex I/P 26, Masterflex L/S 17, 24
Pour tube Masterflex L/S 15, 25
Pour tube Masterflex L/S 16
Pour tube Masterflex L/S 18, 35, 26
Pour tube flexible
Taille du port:
Raccord 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/4 x 1/4 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 3/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 po)
Raccord 3 x 3 mm (5/32 x 5/32 po)
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11821070
Marque: Ark-Plas Products™ CAC66PR0
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus pour offrir une performance fiable à un prix abordable. Les connecteurs droits cannelés de qualité commerciale Ark-Plas Products™ sont fabriqués en PP naturel dans une variété de tailles de cannelures. Diverses options sont disponibles pour l’utilisation avec la tubulure flexible ou les tubes Masterflex L/S 15 et 25.
  • Raccords de qualité commerciale conçus comme une alternative économique avec des performances haut de gamme
  • Contiennent des matériaux de coulisse recyclés et du polypropylène naturel
  • Connecteurs droits cannelés pour différentes tubulures Masterflex ou tubulures souples
  • Disponibles dans une variété de tailles de cannelures, de 1,6 mm à 6,4 mm
  • Peuvent gérer jusqu’à 125 psi de pression sans pince
  • Certifications de qualité commerciale :
    • Conformes RoHS
    • USP classe VI
    • FDA 21 CFR 177.1520
    • Sans composés d’origine animale
    • Certifiés sans DEHP et BPA
Spécification
Certifications/Conformité Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 20 mm
À utiliser avec Pour tube Masterflex L/S 16
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 po)
Forme Structuré
Couleur Naturel
Pression maximale Jusqu’à 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Type de produit Connecteur droit cannelé