Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 65 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
Marque:  Tenak™ TE35600
Code produit. 12487100
  • 204.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
  • Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
  • L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Spécification
Rack pour plaque de microtitration
Plaques (14)
Oui
1/boîte
135 mm
65 mm
2 x 7
14
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux
630 x 135 x 133mm
133 mm
630 mm