Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 25 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
277.00€ - 449.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
---|---|
Empilables | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
Nb par paquet | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 135 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12407080
|
Tenak™
TE35534 |
540 x 135 x 265mm | Plaques (60) |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12417080
|
Tenak™
TE35536 |
540 x 135 x 318mm | Plaques (72) |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12427100
|
Tenak™
TE35586 |
630 x 135 x 318mm | Plaques (84) |
449.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447050
|
Tenak™
TE35460 |
450 x 135 x 159mm | Plaques (30) |
309.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457050
|
Tenak™
TE35462 |
450 x 135 x 212mm | Plaques (40) |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12467030
|
Tenak™
TE35410 |
360 x 135 x 159mm | Plaques (24) |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12467050
|
Tenak™
TE35464 |
450 x 135 x 265mm | Plaques (50) |
360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12477030
|
Tenak™
TE35412 |
360 x 135 x 212mm | Plaques (32) |
300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12477050
|
Tenak™
TE35466 |
450 x 135 x 318mm | Plaques (60) |
385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487030
|
Tenak™
TE35414 |
360 x 135 x 265mm | Plaques (40) |
321.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487050
|
Tenak™
TE35468 |
450 x 135 x 371mm | Plaques (70) |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487070
|
Tenak™
TE35530 |
540 x 135 x 159mm | Plaques (36) |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497030
|
Tenak™
TE35416 |
360 x 135 x 318mm | Plaques (48) |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497050
|
Tenak™
TE35470 |
450 x 135 x 398mm | Plaques (75) |
418.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497070
|
Tenak™
TE35532 |
540 x 135 x 212mm | Plaques (48) |
363.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497090
|
Tenak™
TE35580 |
630 x 135 x 159mm | Plaques (42) |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
135 mm |
Oui | |
1/boîte | |
25 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 25 mm de hauteur