Learn More
Tenak™ Rack confort pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux, étagère de 16 mm de hauteur
Gamme complète de racks pour plaques de microtitration pour congélateurs coffre. Les racks confort Tenak™ pour plaques de microtitration pour congélateurs verticaux sont empilables.
287.00€ - 509.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour plaque de microtitration |
---|---|
Empilables | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de microtitration, congélateurs verticaux |
Nb par paquet | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 135 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12407050
|
Tenak™
TE35452 |
Plaques (65) |
421.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12417050
|
Tenak™
TE35454 |
Plaques (80) |
440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12427030
|
Tenak™
TE35400 |
Plaques (36) |
352.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12427050
|
Tenak™
TE35456 |
Plaques (90) |
477.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12437030
|
Tenak™
TE35402 |
Plaques (52) |
384.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12437050
|
Tenak™
TE35458 |
Plaques (115) |
509.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447030
|
Tenak™
TE35404 |
Plaques (64) |
421.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12447070
|
Tenak™
TE35520 |
Plaques (54) |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457030
|
Tenak™
TE35406 |
Plaques (68) |
453.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457070
|
Tenak™
TE35522 |
Plaques (78) |
434.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12457090
|
Tenak™
TE35570 |
Plaques (63) |
287.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12477070
|
Tenak™
TE35526 |
Plaques (114) |
497.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12477090
|
Tenak™
TE35574 |
Plaques (112) |
477.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487090
|
Tenak™
TE35576 |
Plaques (133) |
509.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12497040
|
Tenak™
TE35450 |
Plaques (45) |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Dotés d’une alerte empêchant les étagères de sortir de leur emplacement
- L’encombrement externe est de 135 x 92 mm
Spécification
Rack pour plaque de microtitration | |
Plaques de microtitration, congélateurs verticaux | |
135 mm |
Oui | |
1/boîte |