Learn More
3M™ Bandes Comfort
Bandeau de confort à utiliser avec les coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S avec harnais standard. Il s'attache au serre-tête au niveau du front des utilisateurs.
Marque: 3M™ 7000044308
11.57 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bandeau de confort à utiliser avec le harnais standard.
- Pour une utilisation avec les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S
Spécification
Standard, CE-Approved | |
Reusable | |
L | |
Casques et capuches S-Series Versaflo | |
20/boîte |
Gris | |
Bande / harnais confort | |
Protection respiratoire | |
S-957L | |
Non stérile |