Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 2 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
14
16
18
1 prép., 1 marqueur
20
28
2 prép., 2 marqueurs
30
35
4 prép., 2 marqueur
Volume (métrique) d’échantillon:
20 μl
23 μl
25 μl
43 μl
54 μl
59 μl
81 μl
90 μl
243 μl
450 μl
990 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Maximiser le volume d’échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 2 prép., 2 marqueurs |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 450 μl |