Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1,5mm
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
14
16
1 prép., 1 marqueur
20
28
30
35
4 prép., 2 marqueur
Volume (métrique) d’échantillon:
11 μl
15 μl
17 μl
19 μl
32 μl
41 μl
44 μl
61 μl
68 μl
182 μl
743 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Maximiser le volume d’échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus |
| Type | Peigne |
| Nbre de puits | 10 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Volume (métrique) d’échantillon | 68 μl |