Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1,5mm
Code produit. 11803403
Click to view available options
Nbre de puits:
10
12
14
16
1 prép., 1 marqueur
20
28
30
35
4 prép., 2 marqueur
Volume (métrique) d’échantillon:
11 μl
15 μl
17 μl
19 μl
32 μl
41 μl
44 μl
61 μl
68 μl
182 μl
743 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11803403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
  • Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
  • Maximiser le volume d’échantillons
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus
Type Peigne
Nbre de puits 28
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Volume (métrique) d’échantillon 17 μl