Learn More
Hoefer™ Peignes pour mini-unité sous-marine HE 33
Accessoires pour unité sous-marine HE 33 Mini
47.00€ - 88.63€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Mini unité sous-marine HE33 |
---|
Code produit | Marque | Type | Nbre de puits | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Nbre de puits | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11539533
|
Hoefer™
HE31A-16-1.0 |
Peigne sans fond | 16 | 0,1 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11519533
|
Hoefer™
HE31A-12-1.0 |
Peigne sans fond | 12 | 0,1 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11599523
|
Hoefer™
HE31A-8-1.0 |
Peigne sans fond | 8 | 0,1 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11559533
|
Hoefer™
HE31A-P-1.0 |
Peigne sans fond préparatif | Préparative | 0,1 cm |
74.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10036334
|
Hoefer™
HE31A1215 |
Peigne sans fond | 12 | 0,15 cm | N/A | ||||
12084637
|
Hoefer™
HE31A-12-1.5 |
Peigne sans fond | 12 | 0,15 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11509533
|
Hoefer™
HE31A-8-1.5 |
Peigne sans fond | 8 | 0,15 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11569533
|
Hoefer™
HE31A-P-1.5 |
Peigne sans fond préparatif | Préparative | 0,15 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12044817
|
Hoefer™
HE31-BK |
Dos de peigne et deux vis | 1 Prep, 2 Référence |
47.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10534455
|
Hoefer™
HE31A1615 |
Peigne sans fond | 16 | 0,15 cm | N/A | ||||
12074827
|
Hoefer™
HE31A-16-1.5 |
Peigne sans fond | 16 | 0,15 cm |
72.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
- 1 to 1.5 mm Thickness
- 44/6 to 2.6 mm Well Width
- 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Spécification
Mini unité sous-marine HE33 |