Learn More
Greiner Bio-One Plaque ComboPlate™ pour cristallisation de protéines à 24 puits pour application en goutte suspendue
Click to view available options
Type de puits:
Plat
Conditionnement:
24 pièces
Description
- Le PS vierge haute clarté associé au fond anti-distorsion offre des propriétés optiques pour l’inspection microscopique de la croissance des cristaux
- L’anneau surélevé aplati autour de chaque puits réduit le risque de contamination croisée
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 4 x 6 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 24 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Plat |
| À utiliser avec (application) | Cristallisation en goutte suspendue ou assise |
| Nbre par carton | 24 |
| Afficher plus |