Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0
Boîte réutilisable pour stocker en toute sécurité 8 Combitips™ advanced (0,1 - 10 mL) pour faciliter la fixation de l'embout.
Marque: Eppendorf™ 0030089952
42.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Boîte réutilisable pour stocker en toute sécurité 8 Combitips™ advanced (0,1 - 10 mL) pour faciliter la fixation de l'embout
- Autoclavable à 121°C (20 min.)
- Disponible en qualité Eppendorf (non stérile)
Spécification
Box Only | |
3, 2, 3 | |
White | |
Polymer | |
Rectangular | |
Non stérile | |
15.5 x 12.5 x 16.2 cm |
Empty Tip Box | |
Autoclavable | |
Combitips | |
8 | |
No | |
Eppendorf Multipette | |
15.5 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu