Learn More
Eppendorf™ Rack Combitips Advanced™
Utilisez ce rack avec les pointes de pipettes Combitips Advanced™. Le rack Combitips Advanced™ Eppendorf™ peut contenir 8 pointes de pipettes Combitips Advanced.
Marque: Eppendorf™ 0030089758
41.61 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour des pointes de 0,1 à 10 mlSpécification
Rack pour pointes Combitip | |
8 | |
8 Combitips advanced™ (0.1 à 10 ml) |
Combitips (0,1 à 10 ml) | |
Distribution à une main | |
100/boîte |