Learn More
Macherey-Nagel™ Combipack de flacons à anneau à clipser/col à sertir et bouchons
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Verre transparent, 1ère classe hydrolytique
- Flacons à anneau à clipser/col à sertir et bouchons à anneau à clipser
- Préassemblées
- Bouchons transparents avec trou
- Septa en silicone blanc/PTFE rouge
- Shore A 45°C
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Description | Boîte combinée de flacon et bouchon |
| Matériau | Verre de 1re classe hydrolytique |
| Septum | Silicone blanc / PTFE rouge |
| Graduée | Oui |
| Matériau (joint) | Polypropylène |
| Type de goulot | Col à sertir/à clipser |
| Modèle | Ouverture large |
| Type de base | Fond plat |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |