Learn More
Copan Italia™ Poignée et boucle combinées
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Inoculateur Nickel Chrome
- Inoculateur métal prêt à l'emploi et réutilisable
- Léger pour géloses fragiles
- Disponible en diamètre 2, 3, 4 ou 5mm
- Inoculateur
- Inclus en tubeprotecteur.
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Inside | 2 mm |
| Type de produit | Poignée et boucle combinées |
| Jauge | 26 G |
| Quantité | 5 Paquets |
| Calibré | Non |