Learn More
Ansell™ Comaflame
Click to view available options
Taille : 11
Description
- Excellente isolation thermique, surtout sur le dos de la main grâce à la réflexion du rayonnement thermique assurée par le matériau Kevlar™/Preox aluminisé.
- Gant résistant à haute température.
- Contact jusqu'à 700 °C.
- Protection à 500 °C assurée pendant 23 secondes.
- Index renforcé sans coutures. Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Certifications/Conformité | EN388:2003/334X, EN407/44XXXX |
Classification | Catégorie III |
Matériau de la manchette | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Description | Excellent thermal insulation. |
Coating Material | Dupont™ Kevlar™ aramid fiber felt lining |
Couleur | Noir, Silver |
Jetable | Reusable |
Qualité | Qualité industrielle |
Hand | Spécifique |