Learn More
Ansell™ Gants en cuir résistants Comacier VHP
36.77 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Gants de protection mécanique résistants
- Gant tricoté sans coutures de poids moyen, calibre 10
- Le poignet tricoté assure un bon ajustement
- Système de traçabilité unique sur tag textile
- Paume, doigts et poignet en cuir pour une protection optimale
- Fournit les plus hauts niveaux de résistance mécanique
- Bonne flexibilité et confort
- Meilleure préhension en cas d’utilisation avec des huiles et des graisses grâce au patch en cuir
Applications :
- Manipulation de pièces de métal lourdes et grasses
- Manipulation de pièces de métal aux bords tranchants ou irréguliers
- Presse et emboutissage
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 |
Couleur | Gris |
Finition externe | Paume en cuir |
Matériau | Cuir |
Type de produit | Gants de protection mécaniques |
Dimensions | 9 |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Techcor™ |
Type d’emballage | 12 paires dans un sachet, 10 dans un carton |
Séries | VHP Plus |