Learn More
OHAUS™ Montages sur colonne
Code produit. p-7162281 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Type:
CS D52xx
SST D52xx
Poids (métrique):
2,300 kg
4,100 kg
6,200 kg
Conditionnement:
1 unité
Code produit. 15938465
Marque: OHAUS™ 30424410
Les montages sur colonne OHAUS™ sont conçus pour être utilisés avec des bases de la gamme Defender™ 5000.
ulliÀ utiliser avec une base/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Langues Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX)
Dimensions 35 cm
Poids (métrique) 2,300 kg
Gamme de produits Kit de colonne
Type CS D52xx