Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de colonne pour guide optique Combi
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Guide optique SCHOTT Combi (170 402)
Conditionnement:
1 unité
Description
- Positionne le guide optique Combi (réf. Schott 170 402) sur une colonne de 32 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur |
| Diamètre (impériale) | 1.3 in. |
| Diamètre (métrique) | pour colonne 32 mm |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Guide optique SCHOTT Combi (170 402) |