Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective Columbia CNA aesculine / gélose MacConkey nº 3 modifié
Isolez et cultivez des staphylocoques et des streptocoques tout en isolant et en détectant Salmonella et Shigella. Tous sont présents sur une seule plaque avec deux formulations de milieux distinctes.
Marque: Thermo Scientific™ PB5224E
17.47 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Isolez et cultivez des microorganismes exigeants avec des réactions hémolytiques clairement visibles (staphylocoques et streptocoques), et isolez et détectez les espèces de Salmonella et de Shigella à l’aide de la gélose sélective Columbia CNA aesculine / gélose MacConkey Thermo Scientific™ nº 3 modifiée, une seule biplaque qui comprend deux formulations de milieux distinctes.
Obtenez plus de résultats à partir de l’échantillon d’un seul patient et fournissez davantage d’informations diagnostiques tout en réduisant le problème de capacité de stockage dans l’incubateur grâce à une bi-boîte qui comprend deux milieux microbiologiques couramment utilisés.Identifiez les organismes Gram-positifs et Gram-négatifs d’un échantillon de patient, y compris les cocci Gram-positifs, les entérobactéries et les espèces d’Acinetobacter.
D’un côté de la plaque, la gélose Columbia CNA avec Asculin isole des organismes Gram-positifs à partir d’échantillons cliniques avec ce milieu microbiologique sélectif traditionnellement utilisé pour identifier les staphylocoques et les streptocoques car il fournit une hémolyse claire et une croissance typique pour S. pneumoniae (morphologie des boites).
De l’autre côté de la plaque, la gélose MacConkey n°3 est un milieu sélectif permettant de différencier les coliformes et les fermenteurs de lactose et de non-lactose, tandis que les cocci gram-positifs sont complètement inhibés.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
CAN : Rouge vif, opaque. MAC3: Vieux rose, transparent | |
Gélose sélective Columbia CNA aesculine / gélose MacConkey N° 3 modifié | |
Allemagne | |
17 g ± 5 % | |
10/boîte |
6°C à 12°C | |
Bi-plaque de 90 mm | |
Gélose | |
Sous film transparent - monocouche |