Learn More
Ansell Colortext Plus F079 Medium Duty Cut-Resistant Knit Gloves
11.22 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures
- Fabriqués avec des fils en nylon et hautes performances
- Le fil de coton à l’intérieur du gant offre un confort supplémentaire
- Poignet tricoté élastique pour garantir un ajustement serré
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Sans revêtement |
Couleur | Bleu marine |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 10 |
Norme EN388 | 2X4XB |
À utiliser avec (application) | Fonctionnement de l’ensemble automobile, des machines et de l’équipement |
Type de manchette de gant | Maille |