Learn More
Lovibond™ Kit de test couleur AF327 Platine-Cobalt / Hazen / APHA
Le Lovibond™ AF327 est un kit spécial pour le classement visuel de la couleur de Platine-Cobalt / Hazen / APHA sur la plage de 0 à 70 mg Pt/l.
Marque:  Lovibond™ 433270
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 11937785
  • 2235.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Il permet à l’utilisateur de se conformer aux exigences de longueur de trajet de la norme ASTM D 1209, qui spécifie un système de comparaison des couleurs où une colonne de 100 ml d’échantillon de 275 à 295 mm de longueur correspond aux solutions platine-cobalt
  • Généralement utilisé pour les liquides jaune clair tels que l’eau, les huiles et les produits chimiques
  • La couleur est déterminée en faisant correspondre visuellement une colonne d’échantillon dans une éprouvette Nessler avec les normes relatives aux verres de couleur préétalonnée et stable, et qui ne sont affectés ni par la lumière UV ni par les conditions environnementales extrêmes
  • Comme les couleurs de l’échantillon sont relativement non saturées, le kit utilise un comparateur Nessleriser long trajet pour obtenir une sensibilité et une précision de mesure plus élevées
Spécification
Spécification
ASTM D 1209
Applications : Bières, malts et caramels, aliments et boissons, produits ménagers, médicaux et cliniques, huiles de pétrole et cires, huiles et graisses alimentaires, solutions sucrières, sirops et miel, produits pharmaceutiques et cosmétiques, textiles, revêtements, plastiques, produits chimiques, piscines et spas, eaux et eaux usées
288 mm
Kit de test pour mesure de couleur
AF327